Kluczowe dokumenty
D27004
N,N′-Diphenylethylenediamine
98%
Synonim(y):
1,2-Dianilinoethane, N,N′-Ethylenedianiline, Wanzlick’s Reagent for aldehydes
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
65-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(CNc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c1-3-7-13(8-4-1)15-11-12-16-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
Klucz InChI
NOUUUQMKVOUUNR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- To prepare nickel(II) chelates to study their chemical reactivities.
- To prepare N-heterocyclic carbene (NHC) adducts by reacting with substituted benzaldehydes.
- As a starting material to prepare substituted cyclic poly(methyl methacrylate)s.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?