Merck
244945
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
Synonim(y):
Pt(PPh3)2Cl2, cis-Bis(triphenylphosphine)platinum(II) dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3P]2PtCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
790.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
≥300 °C (lit.)
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)