Kluczowe dokumenty
244961
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
97%
Synonim(y):
Pt(PPh3)4, Platinum(0)-tetrakis(triphenylphosphine)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pt].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pt/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
Klucz InChI
SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can undergo oxidative addition to organochalcogen compounds such as dithienyl ditelluride through the cleavage of the carbon–chalcogen bond. This reaction can play a role in homogeneous catalysis.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?