Merck
479543
Sigma-Aldrich
Platinum(0)-2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane complex solution
0.104 M in methylvinylcyclosiloxanes
Synonim(y):
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetroxatetrasilocane platinum
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O4PtSi4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
539.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
Poziom jakości
stężenie
0.104 M in methylvinylcyclosiloxanes
bp
207 °C
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Pt].C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)C=C)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C12H24O4Si4.Pt/c1-9-17(5)13-18(6,10-2)15-20(8,12-4)16-19(7,11-3)14-17;/h9-12H,1-4H2,5-8H3;
Klucz InChI
PIZSEPSUZMIOQF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)