Kluczowe dokumenty
244929
Dichloro(ethylenediamine)platinum(II)
99%
Synonim(y):
Dichloro(1,2-diaminoethane)platinum, Dichloro(1,2-ethanediamine)platinum, Platinum ethylenediamine dichloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Pt]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pt/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
LMABILRJNNFCPG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?