Kluczowe dokumenty
375276
Di-tert-butyl-iminodicarboxylate
≥96%
Synonim(y):
N-Boc-tert-butylcarbamate, tert-Butyl iminodicarboxylate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥96%
mp
114-117 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)14-7(12)11-8(13)15-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,12,13)
Klucz InChI
XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- trans-diamino-2-butenu i cis-1,4-diamino-2-butenu
- N-3-butyloiminodikarboksylandi-tert-butylu
- N,N-di-tert-butylo[(2-fluoro-4-nitro)benzyloamino]dikarboksylan
- Fragmenty C1-C20 i C21-C40 tetrafibryny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?