Key Documents
15369
N-Boc-ethylenediamine
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
N-Boc-1,2-diaminoethane, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (NT)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
n20/D 1.458
tw
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Boc
amine
ciąg SMILES
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
Klucz InChI
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Facile synthesis of new N-(aminocycloalkylene) amino acid compounds: Describes the use of N-Boc-ethylenediamine in the preparation of benzyl 2-{[2-(Boc-amino)ethyl]amino}acetate (G Matulevičiūtė et al., 2023).
- Synthesis of a new tripod BODIPY dye: Reports on the chemical synthesis involving N-Boc-ethylenediamine for creating a BODIPY dye (H Wang et al., 2022).
- Single‐Entity Electrocatalysis: Discusses the application of N-Boc-ethylenediamine in modifying Co3O4 nanoparticles used in electrocatalysis (T Quast et al., 2021).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?