Key Documents
15408
N-Boc-1,3-propanediamine
≥97.0% (GC/NT)
Synonim(y):
N-Boc-1,3-diaminopropane, tert-Butyl N-(3-aminopropyl)carbamate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC/NT)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.459
tw
203 °C (lit.)
mp
22 °C (lit.)
gęstość
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
Boc
amine
ciąg SMILES
NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
Klucz InChI
POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Tackling vancomycin-resistant bacteria with ′lipophilic–vancomycin–carbohydrate conjugates′: This study discusses the synthesis of derivatives using N-Boc-1,3-propanediamine to develop new antibacterial agents targeting resistant bacterial strains (Yarlagadda et al., 2015).
- Sulfonamides differing in the alkylamino substituent length–Synthesis, electrochemical characteristic, acid-base profile and complexation properties: The study involves N-Boc-1,3-propanediamine in the synthesis of novel sulfonamide derivatives with potential biochemical applications (Ciesielska et al., 2022).
- Direct α-alkylation of primary aliphatic amines enabled by CO2 and electrostatics: Research demonstrating selective α-alkylation of N-Boc-1,3-propanediamine, highlighting a novel method in organic synthesis (Ye et al., 2018).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?