Kluczowe dokumenty
325430
Triphenylmethylamine
99%
Synonim(y):
Tritylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
tw
223 °C/14 mmHg (lit.)
mp
102-104 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
Klucz InChI
BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?