Kluczowe dokumenty
A53605
Benzhydrylamine
97%
Synonim(y):
α-Aminodiphenylmethane
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
gęstość
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,14H2
Klucz InChI
MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?