Merck
552313
Sigma-Aldrich
4-Phenylbenzylamine
97%
Synonim(y):
(4-Phenylphenyl)methanamine, 1-(Biphenyl-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)biphenyl, 4-Biphenylmethylamine, Biphenyl-4-ylmethanamine, [(1,1′-Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [(Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [1,1′-Biphenyl]-4-ylmethanamine, p-Phenylbenzylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
48-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
NCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10,14H2
Klucz InChI
RMSPOVPGDBDYKH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-Phenylbenzylamine may be used in the synthesis of:
  • squaric acid asymmetric diamides of glycopeptide antibiotics
  • asymmetric diamides of daunomycin and carminomycin
  • N-(biphenyl-4-ylmethyl)-1-hydroxy-6-thioxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxamide
4-Phenylbenzylamine may also be used in the synthesis of Gd3+ chelates of DOTA(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate) type ligands.
Inne uwagi
Handle and store under nitrogen to limit formation of impurities.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A new class of semisynthetic anthracycline glycoside antibiotics incorporating a squaric acid moiety.
Sztaricskai F, et al.
The Journal of Antibiotics, 58(11), 704-704 (2005)
A new series of glycopeptide antibiotics incorporating a squaric acid moiety.
Sztaricskai F, et al.
The Journal of Antibiotics, 59(9), 564-564 (2006)
chemical society(Great Britain)
Journal of the Chemical Society, Part 1 (1993)
Coupling fast water exchange to slow molecular tumbling in Gd3+ chelates: why faster is not always better.
Avedano S, et al.
Inorganic Chemistry, 52(15), 8436-8450 (2013)
Thioamide hydroxypyrothiones supersede amide hydroxypyrothiones in potency against anthrax lethal factor.
Agrawal A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(4), 1063-1074 (2009)