Kluczowe dokumenty
252867
2-(Benzyloxy)ethanol
98%
Synonim(y):
Ethylene glycol monobenzyl ether
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2
Klucz InChI
CUZKCNWZBXLAJX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- 9-(2-hydroxyethyl)-linked synthesis of 2,6-diaminopurines
- synthesis of benzyloxy ethyl methacrylate monomer by esterification with methacryloyl chloride
- a base-free iridium-catalyzed direct alkylation of active methylene compounds with alcohols
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
252867-5G | 4061837633072 |
252867-1G | |
252867-25G | 4061837633065 |