Próba
98%
mp
85-88 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
CC(Br)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H8Br2O/c1-6(10)9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
GKALOSTUZMFUQB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4′-Dibromopropiophenone may be used in the preparation of 1-(4-bromophenyl)-2-[(3,5-dimethoxyphenyl)amino]propanone (aniline ketone).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
SYNTHESIS OF NEW ACTIVATED INDOLES; 3-(4'-BROMOPHENYL)-4, 6-DIMETHOXY-2-METHYLINDOLE.
Indonesian Journal of Chemistry, 4(3), 197-200 (2010)