Merck
258156
Sigma-Aldrich
Desyl bromide
97%
Synonim(y):
2-Bromo-2-phenylacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(Br)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
56-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Klucz InChI
ZFFBIQMNKOJDJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Reaction of cesium N-carbobenzyloxyglycylphenylalanate with desyl bromide in DMF has been investigated.
Zastosowanie
Desyl bromide has been used in:
  • synthesis of phosphate esters of benzoin and benzoinyl N-carbobenzyloxyglycylphenylalanate
  • novel chemiluminogenic reaction for the sensitive determination of Arg-containing peptides
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemiluminogenic reaction of or its analogues.
Yonekura S, et al.
Analytical Sciences, 13, 479-479 (1997)
Photolabile benzoin and furoin esters of a biologically active peptide.
Peach JM, et al.
Tetrahedron, 51(36), 10013-10024 (1995)
Roberta Pascolutti et al.
Cell reports, 27(10), 3049-3061 (2019-06-06)
Adaptor protein 2 (AP2) is a major constituent of clathrin-coated pits (CCPs). Whether it is essential for all forms of clathrin-mediated endocytosis (CME) in mammalian cells is an open issue. Here, we demonstrate, by live TIRF microscopy, the existence of