Merck
528692
Sigma-Aldrich
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
Synonim(y):
1-Bromo-6-tetrahydropyranyloxyhexane, 6-Tetrahydropyraryloxy-1-bromohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
zawiera
1% potassium carbonate as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
tw
125 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCCCCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-8-4-1-2-5-9-13-11-7-3-6-10-14-11/h11H,1-10H2
Klucz InChI
CWSSIUJITPYGLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran can be synthesized by reacting 6-bromohexanol and pyridinium p-toluenesulfonate in anhydrous dichloromethane.
Zastosowanie
2-(6-Bromohexyloxy)tetrahydro-2H-pyran may be used as a reactant in the synthesis of diethyl 6-(tetrahydropyran-2-yloxy)hexylphosphonate and 13-(tetrahydo-2H-pyran-2-yloxy)-6-tridecyn-1-ol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ashot Khrimian et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(7), 2452-2456 (2008-03-13)
The browntail moth, Euproctis chrysorrhea (L.), is native to Eurasia, where periodic outbreaks result in defoliation of forest, shade, and ornamental trees. In addition to the damage caused by defoliation, human contact with larval urticating hairs often results in severe
Synthesis and polymerization kinetics of acrylamide phosphonic acids and esters as new dentine adhesives.
Besse V, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(1), 149-157 (2013)