Kluczowe dokumenty
499633
Di(ethylene glycol) benzyl ether
97%
Synonim(y):
2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.51 (lit.)
bp
80-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OCCOCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O3/c12-6-7-13-8-9-14-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2
Klucz InChI
LJVNVNLFZQFJHU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Eter benzylowy di(glikolu etylenowego) może być stosowany jako inicjator w przygotowaniu liniowego-PLA (poli(L-laktydu)).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Fei Wang et al.
Bioconjugate chemistry, 19(7), 1423-1429 (2008-06-21)
Two types of 32 arm star polymers incorporating amphiphilic block copolymer arms have been synthesized and characterized. The first type, stPCL-PEG 32, is composed of a polyamidoamine (PAMAM) dendrimer as the core with radiating arms having poly(epsilon-caprolactone) (PCL) as an
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
499633-25ML | 4061837015434 |
499633-5ML |