Kluczowe dokumenty
178764
4-Formylcinnamic acid, predominantly trans
About This Item
Wzór liniowy:
HCOC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
251-254 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H8O3/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+
Klucz InChI
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
Zastosowanie
Kwas 4-formylocynamonowy może być stosowany w syntezie kwasu(E)-4-[(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetrametylonaft-2-ylo)-etynylo]-cynamonowego.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?