Merck
254738
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzoic acid
97%
Synonim(y):
Styrene-4-carboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
Beilstein:
2041130
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
mp
142-144 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
Klucz InChI
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 4-winylobenzoesowy (4-VBA), znany również jako kwas 4-karboksylowy styrenu, jest związkiem aromatycznym charakteryzującym się grupą winylową przyłączoną do pozycji para kwasu benzoesowego. Jego grupa winylowa pozwala na polimeryzację wolnorodnikową, ułatwiając tworzenie różnych kopolimerów i hydrożeli, co czyni go wszechstronnym monomerem w materiałoznawstwie. 4-VBA wykazuje dobrą stabilność termiczną, co jest niezbędne w zastosowaniach wymagających przetwarzania w wysokiej temperaturze i stabilności. Dodatkowo, 4-VBA może być również modyfikowany w celu zwiększenia jego biokompatybilności, dzięki czemu nadaje się do systemów dostarczania leków i inżynierii tkankowej.
Zastosowanie
Kwas 4-winylobenzoesowy może być stosowany jako
  • Środek zamykający w przygotowaniu hydrożeli polirotaksanowych. Włączenie 4-VBA modyfikuje i zwiększa integralność strukturalną i funkcjonalność powstałych hydrożeli, czyniąc je odpowiednimi do zastosowań biologicznych.
  • Monomer w syntezie polimerów wdrukowanych molekularnie (MIP). Włączenie 4-VBA przyczynia się do poprawy selektywności MIP. Badanie podkreśla, że MIP syntetyzowane z 4-VBA wykazują znaczne powinowactwo wiązania do określonych biomolekuł, co czyni je skutecznymi w zastosowaniach takich jak dostarczanie leków i biosensing.
  • Funkcjonalny monomer w syntezie monolitycznych kolumn modyfikowanych kwasem benzoesowym. Kolumny te nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do analizy leków i monitorowania środowiska, gdzie rozdzielanie małych, polarnych cząsteczek jest często wyzwaniem.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chen Liang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(38), 10086-10096 (2018-09-18)
Polymeric sorbents are frequently used in wine, either as solid phase extraction materials for isolation of analytes or as sorptive materials for removal of undesirable compounds (amelioration). Six new polymeric sorbents were produced thermally or in a microwave from various
Ghadeer F Abu-Alsoud et al.
Journal of chromatography. A, 1629, 461463-461463 (2020-08-26)
Cross-reactivity is an important feature of molecularly imprinted polymers (MIPs), and is central to successful use of a pseudo-template in molecular imprinting. The adsorption and cross-reactivity of a molecularly imprinted polymer (MIP) designed for recognition of phenols from water was
Marcin Woźnica et al.
Journal of separation science, 42(7), 1412-1422 (2019-01-27)
The objective of this article was to design the selective molecularly imprinted sorbent dedicated to the solid-phase extraction of S-pramipexole from the complex matrix such as human urine. For that purpose, S-2,6-diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole was used as the template acting as the
Sung-Hwan Lim et al.
Nature communications, 8(1), 360-360 (2017-08-27)
Synthesis of binary nanoparticle superlattices has attracted attention for a broad spectrum of potential applications. However, this has remained challenging for one-dimensional nanoparticle systems. In this study, we investigate the packing behavior of one-dimensional nanoparticles of different diameters into a
Jae-Min Ha et al.
Soft matter, 11(29), 5821-5827 (2015-06-11)
We have investigated the distributions of individually isolated and hydrophilically functionalized single-walled carbon nanotubes (p-SWNTs) in the Pluronic L121-water system at the reverse hexagonal phase using small-angle X-ray scattering (SAXS) and contrast-matched small-angle neutron scattering (SANS) measurements. As the p-SWNT-L121-water