Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.584 (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6H,1H2
Klucz InChI
SYZVQXIUVGKCBJ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Oncology reports, 41(5), 3127-3136 (2019-03-22)
The nitrostyrene scaffold was previously identified as a lead target structure for the development of effective compounds targeting Burkitt's lymphoma. The present study aimed to develop these compounds further in haematological malignancies, including chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Cellular viability, flow