Merck
714402
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
190-195 °C
ciąg SMILES
Oc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Klucz InChI
ZVLLYIMPDTXFNC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3