Kluczowe dokumenty
410659
4-Hydroxy-3-methoxyphenylacetone
96%
Synonim(y):
1-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)-2-propanon, 2-Propiovanillone, 4-hydroksy-3-metoksyfenylo-2-propanon, Gwajacyloaceton, Keton metylowo-wanilinowy, Keton wanililometylowy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.55 (lit.)
bp
126-127 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1cc(CC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
Klucz InChI
LFVCJQWZGDLHSD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?