Merck
288810
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5252 (lit.)
tw
258-260 °C (lit.)
gęstość
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1cccc(CC(C)=O)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Methoxyphenylacetone was used in the synthesis of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
First synthesis of 3-methoxy-4-aminopropiophenone.
J. Chem. Res. (M), 36(9), 543-544 (2012)