Merck
197688
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
bp
142-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
COc1ccc(CCCO)cc1OC
InChI
1S/C11H16O3/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h5-6,8,12H,3-4,7H2,1-2H3
Klucz InChI
ZISWRXJZUKDIOO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol was used in the synthesis of fluorinated benzamide neuroleptic, (S)-N-[(1-ethyl-2- pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-fluoropropyl)-2,3-dimethoxybenzamide.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Mukherjee
International journal of radiation applications and instrumentation. Part A, Applied radiation and isotopes, 42(8), 713-721 (1991-01-01)
Synthesis of a fluorinated benzamide neuroleptic, (S)-N-[(1-ethyl-2- pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-fluoropropyl)-2,3- dimethoxybenzamide starting from 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanol in 20-25% overall yield is reported. Radiosynthesis of (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]- 5-(3[18F]fluoropropyl)-2-methoxybenzamide([18F]FPHB) and (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(3[18F]fluoropropyl)-2,3- dimethoxybenzamide([18F]FPHB) was carried out by nucleophilic substitution reaction of (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl-5-(3-tosyloxypropyl)-2-me tho xybenzamide and (S)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(3-tosyloxypropyl)-2,3- dimethoxybenzamide respectively