Kluczowe dokumenty
102601
3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid
98%
Synonim(y):
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid, Hydrocaffeic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
136-139 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
Klucz InChI
DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used for thesurface functionalization of nanoparticles. The functionalization with DHCA notonly improves the water solubility of nanoparticles but also provides a platformfor further modification due to the presence of surface carboxyl groups.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?