Merck
197653
Sigma-Aldrich
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
98%
Synonim(y):
3,4-Dimethoxybenzeneethanol, 3,4-Dimethoxyphenethyl alcohol, Homoveratryl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Beilstein:
909742
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
tw
172-174 °C/17 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
COc1ccc(CCO)cc1OC
InChI
1S/C10H14O3/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3
Klucz InChI
SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol (Homoveratryl alcohol) was used as a model compound in the delignification mechanism studies of Mn(III)-substituted polyoxometalates (MSP).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oxygen bleaching of kraft pulp catalysed by Mn (III)-substituted polyoxometalates.
Gaspar A, et al.
Applied Catalysis A: General, 239(1), 157-168 (2003)