About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
mp
26 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol participates in β-alkylation of 1-phenylethanol catalyzed by RuCl2(DMSO)4.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
RuCl2(DMSO)4 catalyzes the ?-alkylation of secondary alcohols with primary alcohols through a hydrogen autotransfer process.
Martinez R, et al.
Tetrahedron, 62(38), 8982-8987 (2006)