Merck
329673
Sigma-Aldrich
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
98%
Synonim(y):
1,3-Benzodioxole-5-acetic acid, Homopiperonylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
177739
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
125-129 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 3,4-(metylenodioksy)fenylooctowy (kwas homopiperonylowy) jest pochodną 1,3-benzodioksolu i oceniono jego standardową molową energię spalania w tlenie.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Agostinha R Matos et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(6), 908-914 (2004-03-10)
The standard (p(o)= 0.1 MPa) molar energies of combustion in oxygen, at T= 298.15 K, of four 1,3-benzodioxole derivatives (sesamol, piperonyl alcohol, piperonylic acid and homopiperonylic acid) were measured by static bomb calorimetry. The values of the standard molar enthalpies