Merck
346799
Sigma-Aldrich
6-Amino-1-methyluracil
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
ciąg SMILES
CN1C(N)=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-8-3(6)2-4(9)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,9,10)
Klucz InChI
GZLZRPNUDBIQBM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6-amino-1-metylouracyl jest aminową pochodną uracylu i oceniono jego standardową molową entalpię spalania. Opisano kompleksowanie 6-amino-1-metylouracylu z tetrapropoksykalix[4]arenem w układzie gość-gospodarz.
Zastosowanie
6-Amino-1-metyluracyl może być stosowany do otrzymywania 1,1′-di metylo-1H-spiro[pirymido[4,5-b]chinolino-5,5′-pirolo[2,3-d]pirymidyno]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaon, w reakcji z izatyną w obecności katalitycznego kwasu p-toluenosulfonowego.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Complexation of tetrapropoxycalix [4] arene with uracil and adenine derivatives in water-containing solution.
Kalchenko O, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 16(4), 246-252 (2003)
A novel reaction of 6-amino-uracils and isatins.
Dabiri M, et al.
Tetrahedron, 64(30), 7307-7311 (2008)
Experimental study on the thermochemistry of some amino derivatives of uracil.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 43(11), 1763-1767 (2011)