Kluczowe dokumenty
D204307
Diphenylacetic acid
99%
Synonim(y):
α,α-Diphenylacetic acid, α-Phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylacetic acid, Diphenylethanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
mp
146-149 °C
147-149 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H,15,16)
Klucz InChI
PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
It can also be used as:
- An additive in the ortho-arylation of 1-phenyl-β-carbolines using various aryl halides in the presence of ruthenium catalyst.
- A catalyst to synthesize 2-allyl-3-oxazolin-5-one derivatives via Rh-catalyzed coupling reaction of azlactones and alkynes followed by aza-Cope rearrangement.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
383.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
195.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D204307-100G | 4061833561416 |
D204307-500G | 4061831835731 |
D204307-5G | 4061833561423 |