Kluczowe dokumenty
278998
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
98%
Synonim(y):
5-Hydroxyanthranilic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
247 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(O)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?