Merck
252042
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
98%
Synonim(y):
4,5-Dimethoxyanthranilic acid, 6-Aminoveratric acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(OCH3)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.19
Beilstein:
782814
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-173 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COc1cc(N)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)