Merck
260118
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzoic acid
97%
Synonim(y):
5-Bromoanthranilic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Br)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Beilstein:
639028
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
213-215 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shuhua Cao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(34), 11851-11858 (2020-07-24)
A bimetallic Cu(ii) complex as a novel antitumor chemodynamic therapy agent with glutathione (GSH) depletion properties is successfully synthesized and well characterized. In tumor cells, the Cu2+ ions of the complex are reduced to Cu+ ions by GSH and then
Rafael Gozalbes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(19), 7078-7084 (2010-09-03)
Solubility plays a very important role in the selection of compounds for drug screening. In this context, a QSAR model was developed for predicting water solubility of drug-like compounds. First, a set of relevant parameters for establishing a drug-like chemical