Kluczowe dokumenty
367982
2-Amino-5-fluorobenzoic acid
97%, for peptide synthesis
Synonim(y):
5-Fluoroanthranilic acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
2-Amino-5-fluorobenzoic acid, 97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
181-183 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(F)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?