Key Documents
233080
2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
99%
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
solid
mp
205-207 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-5+
Klucz InChI
AMVYAIXPAGBXOM-AATRIKPKSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)