Kluczowe dokumenty
441074
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
98%
Synonim(y):
6-Bromoveratric acid
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H2(OCH3)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
188-190 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
COc1cc(Br)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
HWFCHCRFQWEFMU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kwas 2-bromo-4,5-dimetoksybenzoesowy jest pochodną kwasu 2-halo-4,5-dialkoksybenzoesowego.
Zastosowanie
Kwas 2-bromo-4,5-dimetoksybenzoesowy może być stosowany jako materiał wyjściowy do syntezy norathyriolu i urolityn.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
A facile synthesis of norathyriol.
Qin Q-X, et al.
J. Chem. Res. (M), 37(1), 38-39 (2013)
Hideyuki Ito et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(2), 393-400 (2008-01-01)
Hydrolyzable tannins, including ellagitannins, occur in foods such as berries and nuts. Various biological activities, including antioxidant, antiviral, and antitumor activities, have been noted and reported for ellagitannins, but the absorption and metabolism of purified ellagitannins are poorly understood. We
Peter Lorenz et al.
Chemistry & biodiversity, 15(5), e1800035-e1800035 (2018-03-27)
Seeds from Hypericum species have recently been identified as an interesting source of xanthone derivatives. Extraction of seeds from H. perforatum with MeOH and subsequent concentration via polyamide adsorption yielded a fraction enriched in tetrahydroxyxanthones (THX), which were further semipurified
Sashi G Kasimsetty et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(22), 10636-10644 (2009-11-19)
The cytochrome P450 enzyme, CYP1B1, is an established target in prostate cancer chemoprevention. Compounds inhibiting CYP1B1 activity are contemplated to exert beneficial effects at three stages of prostate cancer development, that is, initiation, progression, and development of drug resistance. Pomegranate
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
441074-1G | 4061832281810 |
441074-5G | 4061832281827 |