Merck
T5605
Sigma-Aldrich
α,α,α′,α′-Tetrabromo-o-xylene
97%
Synonim(y):
1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CHBr2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.75
Beilstein:
2211698
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
114-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrC(Br)c1ccccc1C(Br)Br
InChI
1S/C8H6Br4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4,7-8H
Klucz InChI
LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
α,α,α′,α′-Tetrabromo-o-xylene can be employed as a precursor for the synthesis of:
  • Poly(o-phenylene vinylene) (o-PPV) via electrochemical polymerization.
  • A pentacene derivative by reacting with naphthalene moieties for the development of organic thin-film transistors (OTFTs).
  • Bitopic pyrazole containing ligands.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new type of soluble pentacene precursor for organic thin-film transistors
Chen K-Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 118(10), 1065-1067 (2007)
Synthesis of new bitopic tetra (pyrazolyl)-ligands with neopentane and o-xylene backbones
Potapov AS, et al.
TheScientificWorldJournal, 2012(10), 1065-1067 (2012)
On the electrochemical polymerization of poly (p-phenylene vinylene) and poly (o-phenylene vinylene)
Peres LO, et al.
Synthetic Metals, 118(1-3), 65-70 (2001)