Merck
419443
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-methylbenzoic acid
99%
Synonim(y):
5-Methylanthranilic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Beilstein:
1101527
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
175 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 2-amino-5-metylobenzoesowy, znany również jako kwas 5-metyloantranilowy, jest często stosowany w syntezie peptydów w fazie roztworu.
Zastosowanie
Kwas 2-amino-5-metylobenzoesowy może być użyty do syntezy chinazolinedionu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
João Daniel Santos Fernandes et al.
PloS one, 10(7), e0132369-e0132369 (2015-07-15)
Metabolic diversity is an important factor during microbial adaptation to different environments. Among metabolic processes, amino acid biosynthesis has been demonstrated to be relevant for survival for many microbial pathogens, whereas the association between pathogenesis and amino acid uptake and