Kluczowe dokumenty
230537
2-Amino-6-methylbenzoic acid
99%
Synonim(y):
6-Methylanthranilic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
128-130 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cc1cccc(N)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XHYVBIXKORFHFM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?