N105B
Low Temperature Viscosity Standard
ASTM D 2162 traceable
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
jakość
ASTM D 2162 traceable
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)