Kluczowe dokumenty
489263
Ethyl acetoacetate-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CO13CH213CO2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
1.060 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
XYIBRDXRRQCHLP-XMUWKQMQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?