Merck
900335
Sigma-Aldrich
Adipic-13C6 acid
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
Hexanedioic-13C6 acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H10O4
Masa cząsteczkowa:
152.10
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Postać
crystals
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
WNLRTRBMVRJNCN-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
384.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
196 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)