Kluczowe dokumenty
164100
Ethyl acetoacetate sodium salt
Synonim(y):
Ethyl sodioacetoacetate, Ethyl sodium acetoacetate, Sodium ethyl acetoacetate
Poziom jakości
Próba
90-110% (perchloric acid titration)
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
core: sodium
zanieczyszczenia
≤10% Acetic acid sodium salt
mp
168 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/C)[O-]
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-9-6(8)4-5(2)7;/h4,7H,3H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b5-4+;
Klucz InChI
RYLPINAPVLRJBZ-FXRZFVDSSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?