Merck
589675
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-1,2,3−13C3
99 atom % 13C
Synonim(y):
3-Phenylpropionic acid-1,2,3-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CH213CH213COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
gęstość
1.092 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1,9+1
Klucz InChI
XMIIGOLPHOKFCH-BTEJHIBWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)