Merck
487651
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
3-Phenylpropionic acid-2,3-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513CH213CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
gęstość
1.085 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
OC(=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1
Klucz InChI
XMIIGOLPHOKFCH-AKZCFXPHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)