Merck
615722
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-d9,OH
98 atom % D
Synonim(y):
3-Phenylpropionic-d9 acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CD2CD2COOH
Masa cząsteczkowa:
159.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
tw
280 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
Klucz InChI
XMIIGOLPHOKFCH-NVLGFDPUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)