Merck
606472
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HO13C6H413CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
solid
mp
214-215 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
FJKROLUGYXJWQN-BNUYUSEDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)