Merck
586234
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-13C7
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H513CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-BNUYUSEDSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)