Merck
920231
2-Ketoglutaric-3,3-d2 acid-(OD)2
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D4H2O5
Masa cząsteczkowa:
150.12
Kod UNSPSC:
12142200
czystość izotopowa
≥97 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+4
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)