Merck
451916
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S
90 atom % 34S
About This Item
Wzór liniowy:
34S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
90 atom % 34S
Poziom jakości
mp
119 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[34S]
InChI
1S/S/i1+2
Klucz InChI
NINIDFKCEFEMDL-NJFSPNSNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
404.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
207.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2