Kluczowe dokumenty
753572
Sodium sulfite-34S
90 atom % 34S, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Na234SO3
Masa cząsteczkowa:
127.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
90 atom % 34S
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2/i;;4+2
Klucz InChI
GEHJYWRUCIMESM-FRWSWXKJSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Xiaojun Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(12), 3129-3134 (2015-03-11)
A highly selective and sensitive method was developed for the determination of tetrodotoxin (TTX) in marine organisms by immunoaffinity chromatography (IAC) purification coupled with ultrahigh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). An IAC column was prepared and used to